Learn More
KD Scientific Tubos FDA Viton™ para bombas peristálticas Allegro
Beschreibung
KD Scientific recomienda los tubos Masterflex™ L/S™ para obtener el mejor rendimiento de su bomba peristáltica Allegro. Los tubos utilizados en la bomba peristáltica Allegro dependerán de la aplicación de bombeo. Es importante seleccionar tubos con la resistencia química adecuada para que se bombee el líquido.
- Resistentes a productos corrosivos, disolventes y aceites a temperaturas elevadas
- Formulación: Caucho termofijado, Viton™ B (67 % de flúor)
- Ácidos: Excelente
- Álcalis: Excelente
- Disolventes orgánicos: Prueba primero
- Fluidos viscosos: bueno
- Líquidos estériles: razonable
Spezifikation
Spezifikation
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
| Diámetro interior (imperial) | 3/100 pulg |
| Diámetro interior (métrico) | 0,8 mm |
| Longitud global (imperial) | 25 pies |
| Longitud global (métrico) | 760 cm |
| Esterilidad | No estéril |
| Tamaño de los tubos | L/S 13 |
| Método de esterilización | Sterilize by using a circulating hot air oven at 249°C (480°F) for 16 hrs. |
| Color | Opaco |
| Dureza | 70 (Shore A, ± 3) |