Learn More
KD Scientific Bombas de aspiracion/infusión con jeringas múltiples o dobles
Descripción
- Configuración sencilla basada en menús para programar el diámetro de jeringa, el caudal y el volumen de dispensación
- Pantalla con retroiluminación
- Desconexión automática
- Los ajustes se pueden revisar y cambiar durante el funcionamiento
- Los últimos ajustes se almacenan en la memoria para permitir la repetibilidad
- Capacidad: 10 μl a 140 ml hasta 10 jeringas (en función del tamaño de jeringa)
- Interfaces RS-232-C y TTL integradas para facilitar el control externo
- Admiten jeringas de vidrio o plástico
- Disponibles como modelos de infusión y de retirada/infusión
Especificaciones
Especificaciones
| Tensión | 220 V CA |
| Caudal | De 0,001 μl/h a 147 ml/min |
| Capacidad (métrico) | de 10 μ l a 140 ml |
| Certificaciones/conformidad | CSA |
| Conectores | RS232C, TTL |
| Fuerza lineal (métrico) | 18 kg |
| Fuerza lineal (imperial) | 40 lb |
| Reproducibilidad | ±0,1% |
| Tipo | Bomba de jeringa de infusión |
| Peso (imperial) | 9 lb |
| Mostrar más |