Learn More
KD Scientific Bombas de aspiracion/infusión con jeringas múltiples o dobles
Código de producto. 10079349
Change view
Click to view available options
Número de canales:
2
10
Tensión:
110 V
115 V
220 V CA
Tipo:
Bomba de jeringa de infusión
Bomba de retirada de infusión
Tamaño de la unidad:
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Número de canales Tensión Tipo unitSize
10079349 10 115 V Bomba de retirada de infusión cada uno
10168514 2 115 V Bomba de retirada de infusión cada uno
10141948 10 110 V Bomba de jeringa de infusión cada uno
10684723 2 220 V CA Bomba de jeringa de infusión cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10079349 Proveedor KD Scientific N.º de proveedor 789230
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Bombas de jeringa programables fáciles de usar
  • Configuración sencilla basada en menús para programar el diámetro de jeringa, el caudal y el volumen de dispensación
  • Pantalla con retroiluminación
  • Desconexión automática
  • Los ajustes se pueden revisar y cambiar durante el funcionamiento
  • Los últimos ajustes se almacenan en la memoria para permitir la repetibilidad
Bombas de varias jeringas
  • Capacidad: 10 μl a 140 ml hasta 10 jeringas (en función del tamaño de jeringa)
  • Interfaces RS-232-C y TTL integradas para facilitar el control externo
  • Admiten jeringas de vidrio o plástico
  • Disponibles como modelos de infusión y de retirada/infusión
Especificaciones
Tensión 115 V
Caudal De 0,001 μl/h a 147 ml/min
Capacidad (métrico) de 10 μ l a 140 ml
Conectores RS232C, TTL
Fuerza lineal (métrico) 18 kg
Fuerza lineal (imperial) 40 lb
Reproducibilidad ±0,1%
Tipo Bomba de retirada de infusión
Peso (imperial) 9 lb
Peso (métrico) 4 kg
Requisitos eléctricos 115 V 50/60 Hz
Tipo de pantalla LCD retroiluminada
Exactitud del caudal ± < 1 %
Número de canales 10
Frecuencia 50/60 Hz
Altura total (imperial) 5,5 in
Altura global (métrico) 15 cm
Longitud global (imperial) 11 pulg
Longitud global (métrico) 28 cm
Anchura total (imperial) 9 pulg