missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
KD Scientific Sistema de bomba peristáltica Allegro™ II
Click to view available options
Caudal:
720 ml/min como máximo
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Permite el bombeo continuo y sin mantenimiento de diversos líquidos.
- El líquido entra en contacto solo dentro de la superficie de los tubos, lo que anula el problema de las válvulas, juntas tóricas o cierres que podrían ser incompatibles con el líquido que se bombea.
- Muestra claramente el caudal y el volumen total dispensado.
- Funcionamiento de varios pasos con configuración de usuario.
- Dispensación en dirección de avance o retroceso.
- Caudal ajustable con la bomba en funcionamiento.
- Unidad de bomba remota sellada apilable con clasificación IP 32.
- Tabla de tubos seleccionable.
- Procedimientos automáticos de corte y calibración de tubos.
- Conectividad externa con interfaz USB y puerto de E/S.
- Dos flujos individuales simultáneos o un flujo combinado.
- Caudales de hasta 720 ml/min con canales combinados.
- Acepta tubos con un diámetro interior de 0,8 mm (0,03 pulg.) a 4,8 mm (0,19 pulg.).
- Compatible con tubos Masterflex™ L/S 13, L/S 14, L/S 16 y L/S 25.
Especificaciones
Especificaciones
| Caudal | 720 ml/min como máximo |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido