missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

KCNK4 Polyclonal Antibody, Invitrogen™

Código de producto. 15576251
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
15576251 100 μg 100 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15576251 Proveedor Invitrogen N.º de proveedor PA539346

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Potassium channels play a role in many cellular processes including maintece of the action potential, muscle contraction, hormone secretion, osmotic regulation, and ion flow. This gene encodes one of the members of the superfamily of potassium channel proteins containing two pore-forming P domains. The encoded protein homodimerizes and functions as an outwardly rectifying channel. It is expressed primarily in neural tissues and is stimulated by membrane stretch and polyunsaturated fatty acids. [provided by RefSeq, Jul 2008].
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno KCNK4
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación Dulbecco′s PBS with 150mM NaCl, 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4
génica KCNK4
N.º de referencia del gen Q9NYG8, O88454
Alias de gen TRAAKT, Truncated, KT4.1b
Símbolos de los genes KCNK4
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthetic peptide derived from the internal region of human KCNK4
Método de purificación Antigen affinity chromatography
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 16528, 50801
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.