missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
KCNJ10 Antibody [Janelia Fluor™ 525], Novus Biologicals™
Descripción
KCNJ10 Polyclonal antibody specifically detects KCNJ10 in Human,Rat samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western Blot,Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | KCNJ10 |
| Aplicaciones | Immunohistochemistry, Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Janelia Fluor 525 |
| Formulación | 50mM Sodium Borate |
| Alias de gen | ATP-dependent inwardly rectifying potassium channel Kir4.1, ATP-sensitive inward rectifier potassium channel 10, BIRK-10, glial ATP-dependent inwardly rectifying potassium channel KIR4.1, Inward rectifier K(+) channel Kir1.2, inward rectifier K+ channel KIR1.2, KCNJ13-PEN, KIR1.2, Kir4.1, Potassium channel, inwardly rectifying subfamily J member 10, potassium inwardly-rectifying channel, subfamily J, member 10, SESAME |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Inmunógeno | Synthetic peptide from the mid-protein of Human KCNJ10 |
| Método de purificación | Peptide affinity purified |
| Cantidad | 0.1 mL |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?