Learn More
KCNAB1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Especificaciones
| Antígeno | KCNAB1 |
|---|---|
| Concentración | 0.35 mg/mL |
| Aplicaciones | Immunofluorescence, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
16883464
|
Proteintech
14697-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
16873464
|
Proteintech
14697-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Beschreibung
Potassium channels represent the most complex class of voltage-gated ion channels from both functional and structural standpoints. Their diverse functions include regulating neurotransmitter release, heart rate, insulin secretion, neuronal excitability, epithelial electrolyte transport, smooth muscle contraction, and cell volume. The KCNAB1 gene encodes a member of the potassium channel, voltage-gated, shaker-related subfamily.Spezifikation
| KCNAB1 | |
| Immunofluorescence, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Human, Rat, Mouse | |
| P63143, P63144, Q14722 | |
| 16497, 29737, 7881 | |
| KCNAB1 Fusion Protein Ag6339 | |
| Primary | |
| -20°C | |
| KCNAB1 |
| 0.35 mg/mL | |
| Polyclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
| AKR6A3, hKvb3, hKvBeta3, K(+) channel subunit beta 1, KCNA1B, KCNAB1, KV BETA 1, Kvb1.3 | |
| Kcnab1 | |
| IgG | |
| Antigen Affinity Chromatography | |
| Antibody |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts