Learn More
KCl, 3 M
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Incolora |
| Concentración | 3M |
| pH | 6 |
| Forma física | Líquido |
| Cantidad | 125 mL |
| Formulación | KCl |
| Olor | Odorless |
| Información de solubilidad | Agua a 20 °C |