missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

KCl, 3 M

Código de producto. 12061472
Change view
Click to view available options
Cantidad:
125 mL
250 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
12061472 125 mL cada uno
12011472 250 ml cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 12061472 Proveedor Crison Instruments N.º de proveedor LZW9510.99

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Especificaciones

Color Incolora
Concentración 3M
pH 6
Forma física Líquido
Cantidad 125 mL
Formulación KCl
Olor Odorless
Información de solubilidad Agua a 20 °C
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.