Learn More
Klever KCJ-1 Kutter
Click to view available options
Color:
Amarillo
Azul
Naranja
Negro
Rojo
Tamaño de la unidad:
paquete de 50
Descripción
- La hoja de cuchilla encastrada reduce las lesiones de corte y los bienes dañados
- Corta cajas, películas, cintas y tiene miles de aplicaciones más
- Pequeña, práctica y duradera con hoja de cuchilla de acero al carbono de alta calidad
- Desechables
Specifications
Specifications
| Material de la hoja | Acero al carbono |
| Tipo de producto | Cortador desechable |
| Desechables | Sí |
| Esterilidad | No estéril |
| Color | Azul |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction