missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
KCC2/SLC12A5 Antibody (905705) [Biotin], Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals FAB8369B
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
KCC2/SLC12A5 Monoclonal antibody specifically detects KCC2/SLC12A5 in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, CyTOF
Especificaciones
| KCC2/SLC12A5 | |
| Monoclonal | |
| Biotin | |
| PBS | |
| Mouse | |
| Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
| Western Blot, Flow Cytometry, CyTOF | |
| 905705 | |
| Western Blot, Flow Cytometry, CyTOF-ready | |
| Electroneutral potassium-chloride cotransporter 2, hKCC2, KCC2K-Cl cotransporter 2, KIAA1176erythroid K-Cl cotransporter 2, Neuronal K-Cl cotransporter, solute carrier family 12 (potassium/chloride transporter), member 5, solute carrier family 12 member 5 | |
| NS0 mouse myeloma cell line transfected with human SLC12A5, Accession # Q9H2X9 | |
| 0.1 mL | |
| Potassium Channels | |
| 57468 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG1 |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido