missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

KCC2 Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (HL2535)
GREENER_CHOICE

Código de producto. 30275351
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
30275351 100 μL 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30275351

Marca: Invitrogen MA556770

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

KCC2 Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (HL2535)

KCC2 Recombinant Monoclonal Antibody for WB, ICC/IF, IHC (P)

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno KCC2
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunocytochemistry
Clasificación Recombinant Monoclonal
Clon HL2535
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with no preservative
génica SLC12A5
N.º de referencia del gen Q63633, Q91V14
Alias de gen EIEE34; EIG14; Electroneutral potassium-chloride cotransporter 2; erythroid K-Cl cotransporter 2; furosemide-sensitive K-Cl cotransporter; hKCC2; KCC 2; Kcc2; KCC2a variant 1; KCC2a-S25 variant 1; KCC2b variant 2; K-Cl cotransporter 2; KIAA1176; mKCC2; mKIAA1176; neuronal K-Cl cotransporter; neuronal-specific K-Cl cotransporter; rKCC2; S12A5; SLC12A5; solute carrier family 12 (potassium/chloride transporter), member 5; solute carrier family 12 (potassium-chloride transporter), member 5; solute carrier family 12 member 5; solute carrier family 12, (potassium-chloride transporter) member 5; solute carrier family 12, member 5
Símbolos de los genes SLC12A5
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Synthetic peptide encompassing a sequence within the Intracellular domain of mouse KCC2. The exact sequence is proprietary.
Método de purificación Protein A
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 171373, 57138
Especies diana Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.