Learn More
KCC2 Recombinant Mouse Monoclonal Antibody (GT16)
GREENER_CHOICE
Código de producto. 30275370
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30275370 100 μL 100 microlitros
1 options
Código de producto. 30275370
Marca: Invitrogen MA556769
KCC2 Recombinant Mouse Monoclonal Antibody (GT16)
KCC2 Recombinant Monoclonal Antibody for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno KCC2
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Recombinant Monoclonal
Clon GT16
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with no preservative
génica SLC12A5
N.º de referencia del gen Q91V14
Alias de gen EIEE34; EIG14; Electroneutral potassium-chloride cotransporter 2; erythroid K-Cl cotransporter 2; furosemide-sensitive K-Cl cotransporter; hKCC2; KCC 2; Kcc2; KCC2a variant 1; KCC2a-S25 variant 1; KCC2b variant 2; K-Cl cotransporter 2; KIAA1176; mKCC2; mKIAA1176; neuronal K-Cl cotransporter; neuronal-specific K-Cl cotransporter; rKCC2; S12A5; SLC12A5; solute carrier family 12 (potassium/chloride transporter), member 5; solute carrier family 12 (potassium-chloride transporter), member 5; solute carrier family 12 member 5; solute carrier family 12, (potassium-chloride transporter) member 5; solute carrier family 12, member 5
Símbolos de los genes SLC12A5
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno The immunogen used to generate this antibody corresponds to human KCC2.
Método de purificación Protein A
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 57138
Especies diana Mouse
Contenido y almacenamiento -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG2b