missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ KCC2 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 15792232 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
15792232 100 μL 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15792232

Marca: Invitrogen™ PA564474

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Immunogen sequence: ILKQMHLTKN EREREIQSIT DESRGSIRRK NPANTRLRLN VPEETAGDSE EKPEEEVQLI HDQSAPSC Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 96%, Rat - 81%.

Mediates electroneutral potassium-chloride cotransport in mature neurons. Transport occurs under isotonic conditions, but is activated 20-fold by cell swelling. Important for Cl(-) homeostasis in neurons.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno KCC2
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
génica SLC12A5
N.º de referencia del gen Q9H2X9
Alias de gen EIEE34; EIG14; Electroneutral potassium-chloride cotransporter 2; erythroid K-Cl cotransporter 2; furosemide-sensitive K-Cl cotransporter; hKCC2; KCC 2; Kcc2; KCC2a variant 1; KCC2a-S25 variant 1; KCC2b variant 2; K-Cl cotransporter 2; KIAA1176; mKCC2; mKIAA1176; neuronal K-Cl cotransporter; neuronal-specific K-Cl cotransporter; rKCC2; S12A5; SLC12A5; solute carrier family 12 (potassium/chloride transporter), member 5; solute carrier family 12 (potassium-chloride transporter), member 5; solute carrier family 12 member 5; solute carrier family 12, (potassium-chloride transporter) member 5; solute carrier family 12, member 5
Símbolos de los genes SLC12A5
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant protein corresponding to Human KCC2. Recombinant protein control fragment (Product #RP-104242).
Método de purificación Antigen affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 57468
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.