missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ KBTBD8 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 15566792
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
15566792 100 μL 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Artikelnummer. 15566792

Marke: Invitrogen™ PA545073

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

Peptide sequence: CHRNVLAAIS PYFRSMFTSG LTESTQKEVR IVGVEAESMD LVLNYAYTSR Sequence homology: Cow: 100%; Dog: 100%; Guinea Pig: 100%; Horse: 100%; Human: 100%; Mouse: 100%; Rabbit: 93%; Rat: 100%; Zebrafish: 86%.

KBTBD8 (Kelch Repeat And BTB Domain Containing 8) is a Protein Coding gene. Diseases associated with KBTBD8 include Treacher Collins Syndrome 1. Among its related pathways are Class I MHC mediated antigen processing and presentation and Innate Immune System. An important paralog of this gene is KBTBD2.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antígeno KBTBD8
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.5 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 2% sucrose and 0.09% sodium azide
génica KBTBD8
N.º de referencia del gen Q8NFY9
Alias de gen AU040152; cb672; EMBL:AAI60902.1, ECO:0000312; kbtbd8; kbtbd8 {ECO:0000312; kelch repeat and BTB (POZ) domain containing 8; kelch repeat and BTB domain containing 8; kelch repeat and BTB domain-containing protein 8; kelch repeat and BTB domain-containing protein 8 {ECO:0000250; KIAA1842; LOW QUALITY PROTEIN: kelch repeat and BTB domain-containing protein 8; mKIAA1842; RGD:1563166}; RGD1563166; SSEC 51; SSEC51; SSEC-51; TAKRP; TA-KRP; T-cell activation kelch repeat protein; UniProtKB:Q8NFY9}; wu:fc57a10; zgc:152950
Símbolos de los genes KBTBD8
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Synthetic peptide directed towards the N-terminal of human KBTBD8 (aa 63-112).
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 84541
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.