Descripción
The KBTBD2 antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human KBTBD2. This antibody recognizes human, mouse, rat antigen. The KBTBD2 antibody has been validated for the following applications: WB, IF/ICC, ELISA analysis.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | KBTBD2 |
| Aplicaciones | Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, ELISA |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | 2A9F3 |
| Concentración | 1000 μg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Símbolos de los genes | BKLHD1 |
| Especie del huésped | Mouse |
| Inmunógeno | Recombinant Protein |
| Método de purificación | Protein G purification |
| Mostrar más |