Learn More
Invitrogen™ KBTBD11 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE
Código de producto. 15577182
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
15577182 100 μL 100 microlitros
1 options
Código de producto. 15577182
Marca: Invitrogen™ PA546490
Rabbit Polyclonal Antibody
Peptide sequence: GGPTGLQPFR CAALDGAIYC VSRAGTWRFQ PAREGEAGGD AGQGGGFEAL Sequence homology: Human: 100%.
The function of this protein remains unknown.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno KBTBD11
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.5 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 2% sucrose and 0.09% sodium azide
génica KBTBD11
N.º de referencia del gen O94819
Alias de gen 2900016B01Rik; 4930465M17Rik; Chronic myelogenous leukemia-associated protein; CMLAP; Kbtbd11; Kelch domain-containing protein 7B; kelch repeat and BTB (POZ) domain containing 11; kelch repeat and BTB domain containing 11; kelch repeat and BTB domain-containing protein 11; KIAA0711; KLHDC7C; mKIAA0711
Símbolos de los genes KBTBD11
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Synthetic peptide directed towards the C-terminal of human KBTBD11 (aa 545-594).
Método de purificación Affinity Chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 9920
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG