Learn More
BINDER™ Cámaras de clima constante con amplio rango de temperatura y humedad
GREENER_CHOICE
Código de producto. 30238337 Tienda BINDER Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
127 L
262 L
472 L
727 L
1070 L
1610 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
30238337 727 L cada uno
30238378 127 L cada uno
30238238 262 L cada uno
30238249 472 L cada uno
30238291 1070 L cada uno
30238327 1610 L cada uno
6 options
Código de producto. 30238337
Marca: BINDER™ 90200481
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
KBF domina todas las pruebas a largo plazo, pruebas aceleradas y pruebas de estrés. Cumple todos los requisitos ICH importantes, desde la precisión hasta la programación y la documentación. Con opciones flexibles de suministro de agua para todos los lugares de instalación.
El especialista acreditado para pruebas de estabilidad ICH fiables en la industria farmacéutica: el KBF domina todas las pruebas a largo plazo, pruebas aceleradas y pruebas de estrés. Cumple todos los requisitos ICH importantes, desde la precisión hasta la programación y la documentación. Con opciones flexibles de suministro de agua para todos los lugares de instalación. Además, la nueva KBF consume hasta un 40 % menos de energía que su predecesora. Con módulos de luz opcionales, la KBF puede convertirse en una cabina de fotoestabilidad ICH y en una cabina de crecimiento de plantas.
Características importantes:
  • Rango de temperatura: de 0 °C a +70 °C
  • Rango de humedad: desde 10 % hasta 80 % h.r.
  • Acreditada tecnología de cámara de precalentamiento APT.line™
  • Hasta 40 % menos consumo energético frente al modelo predecesor
  • Refrigeración energéticamente eficiente mediante una moderna máquina de refrigeración por inversor
  • Refrigeración con refrigerante climáticamente neutro R-600a
  • Calentamiento de la puerta para evitar la condensación
  • Velocidad del ventilador ajustable
  • Control de humedad con sensor de humedad capacitivo y sistema de humidificación por vapor de reacción rápida
  • Diseño de la carcasa con tecnología HIT
  • Cámara interna de acero inoxidable
  • Puertas interiores de vidrio de seguridad con revestimiento de óxido metálico
  • Dos rejillas con guías telescópicas de acero inoxidable
  • Puerto de acceso grande con tapón de silicona
  • Equipos de suelo con ruedas de maniobra dobles y robustas, con seguros delante
  • Equipos de sobremesa apilables y de hasta 130 litros de volumen
  • Controlador intuitivo con pantalla táctil y programación a intervalos y en tiempo real
  • Panel de control de ajuste ergonómico (en equipos a partir de 470 litros de volumen)
  • Triángulo señalizador con indicación luminosa de estado (en equipos a partir de 470 litros de volumen)
  • Registro interno de datos, valores de medición en formato abierto, seleccionables a través de USB
  • Controlador de selección de temperatura clase 3.3 (DIN 12880) con alarma óptica y acústica
  • Prueba automática del equipo para un completo análisis del estado
  • Interfaces de datos: Ethernet, USB
  • Multi Management Software APT-COM™ Basic Edition de BINDER
  • Módulos de luz opcionales para ensayos de fotoestabilidad ICH (para los modelos 260, 470, 720)
  • Módulos de luz LED opcionales para el crecimiento de las plantas (para modelos a partir de 260)
    Particularidades:
    • • Rango de temperatura: de 0 °C a +70 °C
    • Rango de humedad: desde 10 % hasta 80 % h.r.
    • Hasta 40 % menos consumo energético frente al modelo predecesor
    • Refrigeración con refrigerante climáticamente neutro R-600a
    • Dos rejillas con guías telescópicas de acero inoxidable
    • Triángulo señalizador con indicación luminosa de estado (en equipos a partir de 470 litros de volumen)
    • Módulos de luz opcionales para ensayos de fotoestabilidad ICH (para los modelos 260, 470, 720)
    • Módulos de luz LED opcionales para el crecimiento de las plantas (para modelos a partir de 260)
Especificaciones
Capacidad (métrico) 727 L
Material de la cámara Acero inoxidable (304/1,4301)
Material Acero inoxidable
N.º de estantes 2
Tipo de tapón CEE 7/7
Humedad relativa 10 to 80%
Intervalo de temperatura (métrico) De 0 °C a 70 °C
Tipo Cámara climática
Modelo KBF 727
Tensión 208/240 V