Descripción
La KB PRO se convierte en una cámara para ensayos de fotoestabilidad ICH o para crecimiento de plantas.
Características importantes:
- Rango de temperatura: de −20 °C a +100 °C
- Acreditada tecnología de cámara de precalentamiento APT.line™
- Refrigeración energéticamente eficiente mediante una moderna máquina de refrigeración por inversor
- Refrigeración con refrigerante climáticamente neutro R-290
- Calentamiento de la puerta para evitar la condensación
- Velocidad del ventilador ajustable
- Diseño de la carcasa con tecnología HIT
- Cámara interna de acero inoxidable
- Puertas interiores de vidrio de seguridad con revestimiento de óxido metálico
- Dos rejillas con guías telescópicas de acero inoxidable
- Puerto de acceso grande con tapón de silicona
- Equipos de suelo con ruedas de maniobra dobles y robustas, con seguros delante
- Equipos de sobremesa apilables y de hasta 130 litros de volumen
- Controlador intuitivo con pantalla táctil y programación a intervalos y en tiempo real
- Panel de control de ajuste ergonómico (en equipos a partir de 470 litros de volumen)
- Triángulo señalizador con indicación luminosa de estado (en equipos a partir de 470 litros de volumen)
- Registro interno de datos, valores de medición en formato abierto, seleccionables a través de USB
- Controlador de selección de temperatura clase 3.3 (DIN 12880) con alarma óptica y acústica
- Prueba automática del equipo para un completo análisis del estado
- Interfaces de datos: Ethernet, USB
- Multi Management Software APT-COM™ Basic Edition de BINDER
- Módulos de luz opcionales para ensayos de fotoestabilidad ICH (para los modelos 260, 470, 720)
- Módulos de luz LED opcionales para el crecimiento de las plantas (para modelos a partir de 260)
Particularidades:
- Rango de temperatura: de −20 °C a +100 °C
- Refrigeración con refrigerante climáticamente neutro R-290
- Dos rejillas con guías telescópicas de acero inoxidable
- Controlador intuitivo con pantalla táctil y programación a intervalos y en tiempo real
- Triángulo señalizador con indicación luminosa de estado (en equipos a partir de 470 litros de volumen)
- Módulos de luz opcionales para ensayos de fotoestabilidad ICH (para los modelos 260, 470, 720)
- Módulos de luz LED opcionales para el crecimiento de las plantas (para modelos a partir de 260)
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Not Autoclavable |
| Capacidad (métrico) | 262 L |
| Material de la cámara | Acero inoxidable (304/1,4301) |
| Tecnología del sensor de CO2 | IR Sensor |
| Convection Type | APT.Line Preheating Chamber Technology |
| Iluminación | LED |
| Material | Acero inoxidable |
| N.º de estantes | 2 |
| Control de oxígeno | 0 to 20% |
| Tipo de tapón | CEE |
| Mostrar más |