Learn More
BINDER™ Incubadoras refrigeradas con rango de temperatura ampliado
GREENER_CHOICE
Código de producto. 30238281 Tienda BINDER Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
127 L
262 L
472 L
727 L
1070 L
1610 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
30238281 1070 L cada uno
30238347 127 L cada uno
30238328 262 L cada uno
30238342 472 L cada uno
30238214 727 L cada uno
30238200 1610 L cada uno
6 options
Código de producto. 30238281
Marca: BINDER™ 90200437
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
La KB PRO es nuestra incubadora refrigerada más potente. Con un rango de temperatura de −20 °C a +100 °C y sus numerosas funciones de programa, abarca un amplio abanico de aplicaciones, que van mucho más allá de la simple incubación. Con módulos de luz opcionales
La KB PRO se convierte en una cámara para ensayos de fotoestabilidad ICH o para crecimiento de plantas.
Características importantes:
  • Rango de temperatura: de −20 °C a +100 °C
  • Acreditada tecnología de cámara de precalentamiento APT.line™
  • Refrigeración energéticamente eficiente mediante una moderna máquina de refrigeración por inversor
  • Refrigeración con refrigerante climáticamente neutro R-290
  • Calentamiento de la puerta para evitar la condensación
  • Velocidad del ventilador ajustable
  • Diseño de la carcasa con tecnología HIT
  • Cámara interna de acero inoxidable
  • Puertas interiores de vidrio de seguridad con revestimiento de óxido metálico
  • Dos rejillas con guías telescópicas de acero inoxidable
  • Puerto de acceso grande con tapón de silicona
  • Equipos de suelo con ruedas de maniobra dobles y robustas, con seguros delante
  • Equipos de sobremesa apilables y de hasta 130 litros de volumen
  • Controlador intuitivo con pantalla táctil y programación a intervalos y en tiempo real
  • Panel de control de ajuste ergonómico (en equipos a partir de 470 litros de volumen)
  • Triángulo señalizador con indicación luminosa de estado (en equipos a partir de 470 litros de volumen)
  • Registro interno de datos, valores de medición en formato abierto, seleccionables a través de USB
  • Controlador de selección de temperatura clase 3.3 (DIN 12880) con alarma óptica y acústica
  • Prueba automática del equipo para un completo análisis del estado
  • Interfaces de datos: Ethernet, USB
  • Multi Management Software APT-COM™ Basic Edition de BINDER
  • Módulos de luz opcionales para ensayos de fotoestabilidad ICH (para los modelos 260, 470, 720)
  • Módulos de luz LED opcionales para el crecimiento de las plantas (para modelos a partir de 260)
Particularidades:
  • Rango de temperatura: de −20 °C a +100 °C
  • Refrigeración con refrigerante climáticamente neutro R-290
  • Dos rejillas con guías telescópicas de acero inoxidable
  • Controlador intuitivo con pantalla táctil y programación a intervalos y en tiempo real
  • Triángulo señalizador con indicación luminosa de estado (en equipos a partir de 470 litros de volumen)
  • Módulos de luz opcionales para ensayos de fotoestabilidad ICH (para los modelos 260, 470, 720)
  • Módulos de luz LED opcionales para el crecimiento de las plantas (para modelos a partir de 260)
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Not Autoclavable
Capacidad (métrico) 1070 L
Material de la cámara Acero inoxidable (304/1,4301)
Tecnología del sensor de CO2 IR Sensor
Convection Type APT.Line Preheating Chamber Technology
Iluminación LED
Material Acero inoxidable
N.º de estantes 2
Control de oxígeno 0 to 20%
Tipo de tapón CEE
Intervalo de temperatura (métrico) -20°C to +100°C
Tipo Incubadora refrigerada
Modelo KB PROB 1070
Tensión 208/240 V