Descripción
Características importantes:
- Rango de temperaturas desde 0 °C hasta 70 °C
- Acreditada tecnología de cámara de precalentamiento APT.line™
- Hasta 40 % menos consumo energético frente al modelo predecesor
- Refrigeración energéticamente eficiente mediante una moderna máquina de refrigeración por inversor
- Refrigeración con refrigerante climáticamente neutro R-600a
- Calentamiento de la puerta para evitar la condensación
- Diseño de la carcasa con tecnología HIT
- Interior íntegramente de acero inoxidable
- Puertas interiores de vidrio de seguridad con revestimiento de óxido metálico
- Dos rejillas de acero inoxidable
- Puerto de acceso grande con tapón de silicona
- Equipos de suelo con ruedas de maniobra dobles y robustas, con seguros delante
- Equipos de sobremesa apilables y de hasta 130 litros de volumen
- Programación sencilla de un segundo valor de consigna de temperatura
- Registro interno de datos, valores de medición en formato abierto, seleccionables a través de USB
- Controlador de selección de temperatura clase 3.3 (DIN 12880) con alarma óptica y acústica
- Prueba automática del equipo para un completo análisis del estado
- Interfaces de datos: Ethernet, USB
Particularidades:
- Rango de temperaturas desde 0 °C hasta 70 °C
- Hasta 40 % menos consumo energético frente al modelo predecesor
- Refrigeración con refrigerante climáticamente neutro R-600a
- Calentamiento de la puerta para evitar la condensación
- Interior íntegramente de acero inoxidable
- Programación sencilla de un segundo valor de consigna de temperatura
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Not Autoclavable |
| Capacidad (métrico) | 262 L |
| Material de la cámara | Acero inoxidable (304/1,4301) |
| Tecnología del sensor de CO2 | IR Sensor |
| Convection Type | APT.Line Preheating Chamber Technology |
| Iluminación | LED |
| Material | Acero inoxidable |
| N.º de estantes | 2 |
| Control de oxígeno | Not Included |
| Tipo de tapón | CEE |
| Mostrar más |