Learn More
BINDER™ Incubadoras refrigeradas con amplio rango de temperatura
GREENER_CHOICE
Código de producto. 30238261 Tienda BINDER Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
63 L
127 L
262 L
472 L
727 L
1070 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
30238261 727 L cada uno
30238307 63 L cada uno
30238369 127 L cada uno
30238350 262 L cada uno
30238299 472 L cada uno
30238314 1070 L cada uno
6 options
Código de producto. 30238261
Marca: BINDER™ 90200475
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El poderoso genio multiusos de las incubadoras refrigeradas para microorganismos: la serie KB incuba con gran precisión incluso a plena carga, domina una rutina de desinfección con aire caliente y es fácil de programar como frigorífico de fin de semana.
Características importantes:
  • Rango de temperaturas desde 0 °C hasta 70 °C
  • Acreditada tecnología de cámara de precalentamiento APT.line™
  • Hasta 40 % menos consumo energético frente al modelo predecesor
  • Refrigeración energéticamente eficiente mediante una moderna máquina de refrigeración por inversor
  • Refrigeración con refrigerante climáticamente neutro R-600a
  • Calentamiento de la puerta para evitar la condensación
  • Diseño de la carcasa con tecnología HIT
  • Interior íntegramente de acero inoxidable
  • Puertas interiores de vidrio de seguridad con revestimiento de óxido metálico
  • Dos rejillas de acero inoxidable
  • Puerto de acceso grande con tapón de silicona
  • Equipos de suelo con ruedas de maniobra dobles y robustas, con seguros delante
  • Equipos de sobremesa apilables y de hasta 130 litros de volumen
  • Programación sencilla de un segundo valor de consigna de temperatura
  • Registro interno de datos, valores de medición en formato abierto, seleccionables a través de USB
  • Controlador de selección de temperatura clase 3.3 (DIN 12880) con alarma óptica y acústica
  • Prueba automática del equipo para un completo análisis del estado
  • Interfaces de datos: Ethernet, USB
Particularidades:
  • Rango de temperaturas desde 0 °C hasta 70 °C
  • Hasta 40 % menos consumo energético frente al modelo predecesor
  • Refrigeración con refrigerante climáticamente neutro R-600a
  • Calentamiento de la puerta para evitar la condensación
  • Interior íntegramente de acero inoxidable
  • Programación sencilla de un segundo valor de consigna de temperatura
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Not Autoclavable
Capacidad (métrico) 727 L
Material de la cámara Acero inoxidable (304/1,4301)
Tecnología del sensor de CO2 IR Sensor
Convection Type APT.Line Preheating Chamber Technology
Iluminación LED
Material Acero inoxidable
N.º de estantes 2
Control de oxígeno Not Included
Tipo de tapón CEE
Intervalo de temperatura (métrico) De 0 °C a 70 °C
Tipo Incubadora refrigerada
Modelo KB 727
Tensión 208/240 V