Learn More
kazrin Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Código de producto. p-7203994 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
16858743 20 μL 20 microlitros
16848743 150 μL 150 microlitros
2 options
Código de producto. 16858743
Marca: Proteintech 115721AP20UL
Rabbit Polyclonal Antibody
Component of the cornified envelope of keratinocytes. May be involved in the interplay between adherens junctions and desmosomes. The function in the nucleus is not known.
Especificaciones
Antígeno kazrin
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.2 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
génica KAZN
N.º de referencia del gen Q5FWS6, Q674X7, Q69ZS8
Alias de gen KAZ, kazrin, KIAA1026, RP1 21O18.1, RP1-21O18.1
Símbolos de los genes Kazn
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno kazrin Fusion Protein Ag2152
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 23254, 313672, 71529
Especies diana Mouse, Human, Rat
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG