Learn More
Reactivo de Karl Fischer, para análisis de Karl Fischer, solución de ≈ 5 mg de H2O/ml
Código de producto. 10223960 Tienda Fisher Chemical Productos
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
1 L
2.5 L
Tamaño de la unidad:
1 LT
2.50 LT
500 ML
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XIV del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 10223960
Marca: Fisher Chemical J/4600/PB17
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XIV del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Número MDL 81734
Especificaciones
Color Marrón
pH 3.5 to 5.5
Forma física Líquido
Cantidad 2.5 L
Envase Botella de vidrio con recubrimiento de plástico