Learn More
Reactivo de Karl-Fischer, Honeywell™
Código de producto. 15675110 Tienda Honeywell Fluka Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
15675110 1 L 1 litro
1 options
Código de producto. 15675110
Marca: Honeywell-Fluka 361151L
Solicitar formato a granel o personalizado
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Karl-Fischer reagent
Densidad 1.15g/mL
Cantidad 1 L
Temperatura de inflamación 33°C (91.4°F)
Número MDL MFCD00081734
Número UN UN1993C
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Karl-Fischer reagent one-component
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
  • Toxicidad específica en determinados órganos tras una exposición única Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H302 + H312 + H332-Nocivo en caso de ingestión, contacto con la piel o inhalación.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H370-Provoca daños en los órganos.
  • H372-Provoca daños en los órganos.
  • H360FD-Puede perjudicar a la fertilidad. Puede dañar al feto.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P284-¢En caso de ventilación insuficiente,! llevar equipo de protección respiratoria.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: 2-methoxyethanol; ethylene glycol monomethyl ether, pyridine, iodine, sulphur dioxide