Learn More
Karl Fischer Aqualine™ Water Standard 0.2mg, for Karl Fischer Titration, Fisher Chemical
Tienda Fisher Chemical Productos
Click to view available options
Cantidad:
40 mL
Tamaño de la unidad:
40 ML
Especificaciones
Especificaciones
| Punto de fusión | -34°C |
| Punto de ebullición | 138.5°C |
| Color | Colorless |
| Forma física | Líquido |
| Cantidad | 40 mL |
| Número MDL | 240423 |
| Envase | Ampolla |