Descripción
- Provides high heat resistance and tensile strength, good solvent resistance, and excellent dielectric strength.
- Temperature range is -100 to 500°F (-73 to 260°C).
- Meets UL-510 for flame retardant specifications.
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | UL-510 |
| Tipo de adhesivo | Silicona |
| Material | Poliimida |
| Tipo de producto | Cinta |
| Cantidad | 1 unidad |
| Intervalo de temperatura (imperial) | -100°F to 500°F |
| Intervalo de temperatura (métrico) | -73°C to 260°C |
| Grosor (imperial) | 2,5 mil |
| Grosor (métrico) | 2,5 mil |
| Anchura (imperial) | 1 in |
| Mostrar más |