Learn More
Cole Parmer Kapton film 5mm, no adhesive 12inch by 12 inch
Marca:  Cole Parmer 08277-88
Kapton film 5mm, no adhesive 12inch by 12 inch
Código de producto. 15302958
  • 62.55€ / cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 04-03-2026