Learn More
DWK Life Sciences Casquete Kapsenberg, de aluminio
Código de producto. p-7189235 Tienda DWK Life Sciences Productos
Click to view available options
Diámetro (métrico):
16 mm
18 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Código de producto. 11850710
Marca: DWK Life Sciences 290100909
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El casquete Kapsenberg es un casquete de metal, que se utiliza para colocarlo en un matraz para cultivos con cuello recto y, por lo tanto, como cierre del recipiente. El mango del casquete facilita su manejo.
La microbiología es un área importante de la biología y la medicina y se dedica al estudio de los microorganismos (bacterias, hongos, protozoos o virus) y sus hábitats y condiciones de vida. Para este propósito, es esencial producir medios de cultivo puros, en los cuales puedan crecer los respectivos microorganismos. Para evitar la introducción de sustancias extrañas, los frascos y matraces deben taparse, pero no cerrarse herméticamente. Un intercambio de aire es imprescindible para el crecimiento del cultivo.
  • Los casquetes Kapsenberg permiten un intercambio de aire en el frasco para medios, creando un ambiente positivo para el crecimiento de microorganismos
  • El mango adicional en el casquete se utiliza para facilitar el manejo del casquete
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Adecuado para tubos de cultivo con n.º ref. 26 132 21 08
Para utilizar con (aplicación) cierre de tubos o frascos de cultivo; almacenamiento y transporte de cultivos líquidos; Trabajar con medios de cultivo celular en condiciones estériles en cabinas de bioseguridad y campanas limpias
Material Aluminio
ID de cuello (métrico) 16 mm
Cantidad 10/paq.
Diámetro (métrico) 16 mm
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave