Learn More
DWK Life Sciences Casquete Kapsenberg, de aluminio
Tienda DWK Life Sciences ProductosDescripción
La microbiología es un área importante de la biología y la medicina y se dedica al estudio de los microorganismos (bacterias, hongos, protozoos o virus) y sus hábitats y condiciones de vida. Para este propósito, es esencial producir medios de cultivo puros, en los cuales puedan crecer los respectivos microorganismos. Para evitar la introducción de sustancias extrañas, los frascos y matraces deben taparse, pero no cerrarse herméticamente. Un intercambio de aire es imprescindible para el crecimiento del cultivo.
- Los casquetes Kapsenberg permiten un intercambio de aire en el frasco para medios, creando un ambiente positivo para el crecimiento de microorganismos
- El mango adicional en el casquete se utiliza para facilitar el manejo del casquete
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Adecuado para tubos de cultivo con n.º ref. 26 132 21 08 |
| Para utilizar con (aplicación) | cierre de tubos o frascos de cultivo; almacenamiento y transporte de cultivos líquidos; Trabajar con medios de cultivo celular en condiciones estériles en cabinas de bioseguridad y campanas limpias |
| Material | Aluminio |
| ID de cuello (métrico) | 16 mm |
| Cantidad | 10/paq. |
| Diámetro (métrico) | 16 mm |
| Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |