missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

KAP1 (TRIM28) Monoclonal Antibody (OTI5E10), OriGene

Código de producto. 17568184
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
30 μL
Tamaño de la unidad:
30 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
17568184 30 μL 30 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17568184 Proveedor Origene Technologies N.º de proveedor TA813315S

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.

Solicite el precio de este artículo aquí.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

KAP1 (TRIM28) Monoclonal antibody specifically detects KAP1 (TRIM28) in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot

Especificaciones

Antígeno KAP1 (TRIM28)
Aplicaciones Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI5E10
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica TRIM28
N.º de referencia del gen Q13263
Alias de gen AA408787; E3 SUMO-protein ligase TRIM28; KAP1; KAP-1; KRAB [Kruppel-associated box domain]-associated protein 1; KRAB-A-interacting protein; KRAB-associated protein 1; KRAB-interacting p; KRAB-interacting protein 1; Krip1; KRIP-1; MommeD9; Nuclear corepressor KAP-1; PPP1R157; protein phosphatase 1, regulatory subunit 157; RING finger protein 96; RING-type E3 ubiquitin transferase TIF1-beta; RNF96; TF1B; tif1 beta; Tif1b; Tif1beta; TIF1-beta; Transcription intermediary factor 1-beta; transcriptional intermediary factor 1, beta; transcriptional intermediary factor 1-beta; Trim28; tripartite motif; tripartite motif containing 28; tripartite motif protein 28; tripartite motif-containing 28; tripartite motif-containing protein 28
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length human recombinant protein of human TRIM28 (NP_005753) produced in HEK293T cell.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 30 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 10155
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20°C
Formulario Liquid
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.