missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
KAP1 (TRIM28) Monoclonal Antibody (OTI2H10), OriGene
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Origene Technologies TA813314S
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
KAP1 (TRIM28) Monoclonal antibody specifically detects KAP1 (TRIM28) in Human, Mouse samples. It is validated for Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western BlotEspecificaciones
| KAP1 (TRIM28) | |
| Monoclonal | |
| 1 mg/mL | |
| PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide | |
| P46937, P46938 | |
| Mouse | |
| Affinity chromatography | |
| RUO | |
| 10413, 22601 | |
| -20°C | |
| IgG1 |
| Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot | |
| OTI2H10 | |
| Unconjugated | |
| YAP1 | |
| AA408787; E3 SUMO-protein ligase TRIM28; KAP1; KAP-1; KRAB [Kruppel-associated box domain]-associated protein 1; KRAB-A-interacting protein; KRAB-associated protein 1; KRAB-interacting p; KRAB-interacting protein 1; Krip1; KRIP-1; MommeD9; Nuclear corepressor KAP-1; PPP1R157; protein phosphatase 1, regulatory subunit 157; RING finger protein 96; RING-type E3 ubiquitin transferase TIF1-beta; RNF96; TF1B; tif1 beta; Tif1b; Tif1beta; TIF1-beta; Transcription intermediary factor 1-beta; transcriptional intermediary factor 1, beta; transcriptional intermediary factor 1-beta; Trim28; tripartite motif; tripartite motif containing 28; tripartite motif protein 28; tripartite motif-containing 28; tripartite motif-containing protein 28 | |
| Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 347-504 of human YAP1 (NP_001123617) produced in E.coli. | |
| 30 μL | |
| Primary | |
| Human, Mouse | |
| Liquid |
Corrección del contenido de un producto
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido