Learn More
Gibco™ Sulfato de kanamicina (100X)
Descripción
Includes
20 x 100mL
El sulfato de kanamicina es un antibiótico soluble en agua originalmente purificado a partir de la bacteria Streptomyces kanamyceticus. La kanamicina actúa al unirse a la subunidad 30S del ribosoma bacteriano e inhibir la síntesis de proteínas en bacterias susceptibles. La kanamicina Gibco™ es eficaz contra una amplia variedad de bacterias gramnegativas y algunas bacterias grampositivas, y se utiliza para la prevención de la contaminación bacteriana de cultivos celulares. Este producto se suministra como solución madre de 10 mg/ml. La concentración de trabajo recomendada para el cultivo celular es de 100 μg/ml. Ofrecemos una variedad de antibióticos y antimicóticos para aplicaciones de cultivo celular.
Uso del producto
Para uso exclusivo en investigación: No apto para uso diagnóstico o terapéutico en animales o humanos.
Sistema de fabricación conforme a las buenas prácticas de fabricación actuales
El sulfato de kanamicina Gibco™ se fabrica en unas instalaciones conforme a las buenas prácticas de fabricación actuales situadas en Paisley, Escocia (Reino Unido). Las instalaciones están registradas en la Agencia estadounidense de alimentos y medicamentos (FDA) como fabricante de dispositivos médicos y están certificadas según la norma ISO 13485. Para la continuidad de la cadena de suministro, ofrecemos un producto de sulfato de kanamicina Gibco™ comparable fabricado en nuestras instalaciones de Grand Island (EE. UU.) (15160-054). Estas instalaciones están registradas en la FDA como fabricante de dispositivos médicos y están certificadas según la norma ISO 13485.
Uso del producto
Para uso exclusivo en investigación: No apto para uso diagnóstico o terapéutico en animales o humanos.
Sistema de fabricación conforme a las buenas prácticas de fabricación actuales
El sulfato de kanamicina Gibco™ se fabrica en unas instalaciones conforme a las buenas prácticas de fabricación actuales situadas en Paisley, Escocia (Reino Unido). Las instalaciones están registradas en la Agencia estadounidense de alimentos y medicamentos (FDA) como fabricante de dispositivos médicos y están certificadas según la norma ISO 13485. Para la continuidad de la cadena de suministro, ofrecemos un producto de sulfato de kanamicina Gibco™ comparable fabricado en nuestras instalaciones de Grand Island (EE. UU.) (15160-054). Estas instalaciones están registradas en la FDA como fabricante de dispositivos médicos y están certificadas según la norma ISO 13485.
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Norma ISO 13485, cGMP, FDA |
| Contenido y almacenamiento | De –5 a –20 °C |
| Descripción | Sulfato de kanamicina, 20 x 100 ml, concentración 100X, temperatura de almacenamiento –5 a –20 °C, antibiótico (selectivo), agente de kanamicina, tipo de reactivo antibiótico (selectivo), 12 meses de vida útil, certificado ISO 13485/cGMP/FDA, congelado, menos recursos |
| Concentración | 100 X |
| Formulario | Líquido |
| Tipo de producto | Kanamicina |
| Para utilizar con (aplicación) | Transformación, selección bacteriana |
| Cantidad | 20 x 100 mL |