Learn More
Kanamycin sulfate, MedChemExpress
Descripción
Kanamycin (Kanamycin A) sulfate is an orally active antibacterial (gram-negative/positive bacteria) agent, inhibits translocation and causes misencoding by binding to the 70 S ribosomal subunit. Kanamycin sulfate shows good inhibitory activity to both M. tuberculosis (sensitive and drug-resistant ) and K. pneumonia, which can be used in studies of tuberculosis and pneumonia.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Kanamycin sulfate |
| Forma física | Solid |
| CAS | 25389-94-0 |
| Color | Blanco |
| Cantidad | 5 g |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C18H38N4O15S |
| Para utilizar con (aplicación) | COVID-19-immunoregulation |
| Sinónimo | Kanamycin A sulfate |
| Información de solubilidad | H2O : 31.25 mg/mL (53.64 mM; ultrasonic and warming and heat to 80°C) ∣DMSO : 1 mg/mL (1.72 mM; ultrasonic and warming and heat to 80°C) |
| Mostrar más |