Learn More
Gibco™ Sulfato de kanamicina
GREENER_CHOICE
Código de producto. 11578876
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
11578876 100 mL 100 ml
1 options
Código de producto. 11578876
Marca: Gibco™ 15160047
Sulfato de kanamicina
El sulfato de kanamicina es un antibiótico soluble en agua originalmente purificado a partir de la bacteria Streptomyces kanamyceticus. La kanamicina actúa al unirse a la subunidad 30S del ribosoma bacteriano e inhibir la síntesis de proteínas en bacterias susceptibles. La kanamicina Gibco™ es eficaz contra una amplia variedad de bacterias gramnegativas y algunas bacterias grampositivas, y se utiliza para la prevención de la contaminación bacteriana de cultivos celulares. Este producto se suministra como solución madre de 10 mg/ml. La concentración de trabajo recomendada para el cultivo celular es de 100 μg/ml. Ofrecemos una variedad de antibióticos y antimicóticos para aplicaciones de cultivo celular.
Uso del producto
Para uso exclusivo en investigación: No apto para uso diagnóstico o terapéutico en animales o humanos.
Sistema de fabricación conforme a las buenas prácticas de fabricación actuales
El MEM Gibco™ se fabrica en unas instalaciones conforme a las buenas prácticas de fabricación actuales situadas en Paisley, Escocia (Reino Unido). Las instalaciones están registradas en la Agencia estadounidense de alimentos y medicamentos (FDA) como fabricante de dispositivos médicos y están certificadas según la norma ISO 13485. Para la continuidad de la cadena de suministro, ofrecemos un producto de MEM Gibco™ idéntico realizado en nuestras instalaciones de Grand Island (EE. UU.) (15160-054). Estas instalaciones están registradas en la FDA como fabricante de dispositivos médicos y están certificadas según la norma ISO 13485.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Norma ISO 13485, cGMP, FDA
Contenido y almacenamiento De –5 a –20 °C
Descripción Sulfato de kanamicina, 100 ml, 10 mg/ml, concentración 100X, temperatura de almacenamiento –5 a –20 °C, antibiótico (selectivo), agente de kanamicina, tipo de reactivo antibiótico (selectivo), 12 meses de vida útil, certificado ISO 13485/cGMP/FDA, hielo seco/congelado
Concentración 100 X
Formulario Líquido
Tipo de producto Kanamicina
Para utilizar con (aplicación) Transformación, selección bacteriana
Cantidad 100 mL
compliance-icons
Nombre del producto
  • Kanamycin sulphate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H360-Puede perjudicar la fertilidad o dañar al feto.
  • H372-Provoca daños en los órganos.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P202-No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
  • P314-Consultar a un médico en caso de malestar.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Kanamycin sulphate