Learn More
Monosulfato de kanamicina, MP Biomedicals™
Código de producto. p-4404618 Tienda MP Biomedicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
11466412 5 g 5 g
11476412 25 g 25 g
2 options
Código de producto. 11466412
Marca: MP Biomedicals 0215002905
CAS 25389-94-0
Fórmula molecular C18H38N4O15S
Peso molecular (g/mol) 582.575
Clave InChI OOYGSFOGFJDDHP-IZQIRFRQSA-N
Sinónimo Kanamycin sulfate salt, Kanamycin A
PubChem CID 134129479
Nombre IUPAC (2R,3S,4S,5S,6R)-2-(aminometilo)-6-[(1R,2S,3S,4R,6S)-4,6-diamino-3-[(2S,3R,4S,5R,6R)-4-amino-3,5-dihidroxi-6-(hidroximetil)oxan-2-il]oxi-2-hidroxiciclohexil]oxioxano-3,4,5-triol; ácido sulfúrico
SMILES C1C(C(C(C(C1N)OC2C(C(C(C(O2)CN)O)O)O)O)OC3C(C(C(C(O3)CO)O)N)O)N.OS(=O)(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Kanamycin monosulfate
Tipo Kanamycin Monosulfate
Forma física Polvo
Color Blanco
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 582.6
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Propidium Iodide
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Mutagenicidad en células germinales Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H341-Se sospecha que provoca defectos genéticos.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P101-Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
  • P102-Mantener fuera del alcance de los niños.
  • P103-Leer la etiqueta antes del uso.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.