missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

KALRN Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech

Código de producto. p-7208865 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
16819224 20 μL 20 microlitros
16809224 150 μL 150 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16819224

Marca: Proteintech 197401AP20UL

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

The antibody can recognize isoform1 and isoform2 of KALRN.

HAP1 (huntingtin-associated protein 1) binds to huntingtin. Huntingtin is a protein that contains a polyglutamine region and when the number of glutamine repeats exceeds 35, the gene encodes a version of huntingtin that leads to Huntington′s disease (HD). The ability of HAP1 to bind to huntingtin is enhanced by an expanded polyglutamine repeat region. HAP1 shows neuronal localization and moves with huntingtin in nerve fibers. HAP1 is primarily expressed in brain tissue, with greater expression in the olfactory bulb and brain stem. Mouse HAP1 is localized to membrane-bound organelles including large endosomes, tubulovesicular structures and budding vesicles in neurons. Duo, also designated huntingtin-associated protein interacting protein or HAPIP, binds Huntingtin-associated protein 1 (HAP1) and may have a role in vesicle trafficking and cytoskeletal function.

Especificaciones

Antígeno KALRN
Aplicaciones Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.13 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
génica KALRN
N.º de referencia del gen A2CG49, O60229
Alias de gen DUET, duo, HAPIP, Kalirin, kalirin, RhoGEF kinase, KALRN, Protein Duo, TRAD
Símbolos de los genes Kalrn
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Peptide
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 545156, 8997
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.