Learn More
Thermo Scientific Chemicals Inhibidor de calicreína
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 1 mg |
| Descripción | Blanco a blanquecino |
| Contenido y almacenamiento | De - 30 °C a - 10 °C |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 773,89 |
| Solubilidad | Soluble en agua a 1 mg/ml |
| Tipo de producto | Inhibidor de calicreína |
| Formulario | Sólido |