Learn More
Kallikrein 8/Neuropsin Rabbit anti-Human, Clone: 140, Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
367.00€ - 552.00€
Especificaciones
| Antígeno | Kallikrein 8/Neuropsin |
|---|---|
| Clon | 140 |
| Dilución | Western Blot 1:500-1:1000 |
| Aplicaciones | Western Blot |
| Clasificación | Monoclonal |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
18231947
|
Novus Biologicals
NBP2-89988-50UL |
50 μg |
367.00€
50 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
18201668
|
Novus Biologicals
NBP2-89988-100UL |
100 μg |
552.00€
100 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Kallikrein 8/Neuropsin Monoclonal specifically detects Kallikrein 8/Neuropsin in Human samples. It is validated for Western Blot.Especificaciones
| Kallikrein 8/Neuropsin | |
| Western Blot 1:500-1:1000 | |
| Monoclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Human | |
| EC 3.4.21, EC 3.4.21.118, hK8, HNP, kallikrein 8 (neuropsin/ovasin), kallikrein-related peptidase 8, KLK8, KLK8 protein type 1, KLK8 protein type 2, Neuropsin, neuropsin type 1, neuropsin type 2, NP, NRPN, Ovasin, PRSS19kallikrein-8, Serine protease 19, Serine protease TADG-14, TADG14neuropsin, Tumor-associated differentially expressed gene 14 protein | |
| Recombinant Human Kallikrein 8/Neuropsin Protein | |
| Primary | |
| Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles. |
| 140 | |
| Western Blot | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Neuroscience | |
| 0.2 um filtered solution in PBS | |
| 11202 | |
| IgG | |
| Protein A purified |