missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Kallikrein 5 Antibody (KLK5/3844) [Janelia Fluor™ 635], Novus Biologicals™

Código de producto. 30169335
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30169335 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30169335 Proveedor Novus Biologicals (Bio-Techne) N.º de proveedor NBP320863JF635

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Kallikrein 5 Monoclonal antibody specifically detects Kallikrein 5 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Kallikrein 5
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon KLK5/3844
Conjugado Janelia Fluor 635
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen EC 3.4.21, EC 3.4.21.4, kallikrein 5, Kallikrein-like protein 2, kallikrein-related peptidase 5, KLKL2, KLK-L2EC 3.4.21.-, SCTEkallikrein-5, Stratum corneum tryptic enzyme
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant fragment of human Kallikrein 5 protein (around aa 36-177) (exact sequence is proprietary)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 25818
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2b κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.