missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Kallikrein 4/Prostase/EMSP1 Antibody (104), DyLight 594, Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NBP2-90008DL594
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Kallikrein 4/Prostase/EMSP1 Monoclonal specifically detects Kallikrein 4/Prostase/EMSP1 in Human samples. It is validated for ELISA.
Especificaciones
| Kallikrein 4/Prostase/EMSP1 | |
| Monoclonal | |
| DyLight 594 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Rabbit | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| No cross-reactivity in ELISA with: Human KLK1 Human KLK3 Human KLK7 Human KLK8 Human KLK11 Human KLK13 Human Factor X Human HGFA Human UPA-1 Human KLK6 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG |
| ELISA | |
| 104 | |
| ELISA | |
| AI2A1, ARM1, EC 3.4.21, EC 3.4.21.-, EMSP, EMSP1MGC116827, Enamel matrix serine proteinase 1, kallikrein 4 (prostase, enamel matrix, prostate), kallikrein-4, Kallikrein-like protein 1, kallikrein-related peptidase 4, KLK-L1MGC116828, Prostase, PRSS17enamel matrix serine protease 1, PSTSandrogen-regulated message 1, Serine protease 17 | |
| This antibody was obtained from a rabbit immunized with purified, recombinant Human Kallikrein 4/Prostase/EMSP1 (NP_004908.3; Met1-Ser254). | |
| 0.1 mL | |
| Apoptosis, Cancer, Tumor Suppressors | |
| 9622 | |
| Human | |
| Purified |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido