Learn More
Invitrogen™ Human Kallikrein 14 ELISA Kit
Código de producto. 15445053
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 × 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
1 set
cada uno
15445053 96 pruebas 1 set
17105499 5 × 96 pruebas cada uno
2 options
Código de producto. 15445053
Marca: Invitrogen™ EHKLK14
ELISA
The Human Kallikrein 14 (Hu KLK14) ELISA quantitates Hu KLK14 in human serum, plasma, or cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Hu KLK14. Principle of the method The Human KLK14 solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
Serina endopeptidasas con una especificidad de sustrato similar a la tripsina y a la quimotripsina. Puede activar y desactivar los receptores activados por proteinasa F2R, F2RL1 y F2RL3 y otras calicreínas, incluidas KLK1, KLK3, KLK5 y KLK11. Puede funcionar en la licuefacción del coágulo seminal mediante la escisión directa de la semenogelina SEMG1 y SEMG2 y la activación de KLK3. Puede funcionar a través de la escisión de la desmogleina DSG1 en la descamación epidérmica, un proceso por el cual los corneocitos más superficiales se desprenden de la superficie de la piel. Puede estar involucrado en varios aspectos de la progresión tumoral incluyendo el crecimiento, la invasión y la angiogénesis.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso Q9P0G3
Intervalo del ensayo 2,05-500 pg/ml
Sensibilidad del ensayo 1,5 pg
Intervalo de calibración De 1,5 pg/ml a 500 pg/ml
ensayo ELISA sandwich de fase sólida
Conjugado Biotina
Tipo de producto Kit de ELISA
Familia de proteínas GCPR
Tipo de muestra Plasma, Sobrenadante, Suero
Especificidad Este par de anticuerpos ELISA detecta KLK14 humano. Otras especies no determinadas.
Suficiente para 96 ensayos
Especies diana Humano
Para utilizar con (aplicación) ELISA, ensayos de proteínas, biología de proteínas, biología del cáncer, inmunología, neurociencia, neurología, detección de proteínas, análisis de proteínas
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) 43847
Símbolo de gen KLK-L6
CV interensayo < 12 %
CV intraensayo < 10 %
Contenido del kit Placa de 96 pocillos recubiertos previamente, Estándar, Concentrado de diluyente de ensayo, Anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, Tampón de lavado, Cromógeno, Solución de parada, Cubiertas adhesivas para placas
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 96 pruebas
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Vías relacionadas con biomarcadores
Volumen de muestra 50 μl de plasma; 50 μl de suero; 100 μl de sobrenadante
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Sinónimo KLK-L6
Objetivo Humano
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h 45 min