Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para calicreína 10 humana
Código de producto. 15435053
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 × 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
1 set
cada uno
15435053 96 pruebas 1 set
17195489 5 × 96 pruebas cada uno
2 options
Código de producto. 15435053
Marca: Invitrogen™ EHKLK10
Kit de ELISA tipo sándwich
El ensayo ELISA para la calicreína 10 humana (Hu KLK10) cuantifica la KLK10 humana en medios de cultivo celular, plasma o suero humanos. El ensayo reconocerá exclusivamente tanto el KLK10 hu natural como recombinante. Principio del método El ensayo ELISA (enzimoinmunoanálisis de adsorción) de tipo sándwich de fase sólida para KLK10 humana está diseñado para medir la cantidad de diana que se une entre un par de anticuerpos combinados. Se ha recubierto previamente un anticuerpo específico del objetivo en los pocillos de la microplaca suministrada. A continuación, se agregan muestras, estándares o controles a estos pocillos y se unen al anticuerpo inmovilizado (captura). Se forma el sándwich mediante la adición del segundo anticuerpo (detector), se añade una solución de sustrato que reacciona con el complejo enzima-anticuerpo-objetivo para producir una señal cuantitativa. La intensidad de esta señal es directamente proporcional a la concentración del objetivo presente en la muestra original. Validación rigurosa Cada lote fabricado de este kit de ELISA se somete a pruebas de calidad para determinar criterios tales como sensibilidad, especificidad, precisión y consistencia entre lotes. Consulte el manual para obtener más información sobre la validación.
Las calicreínas (KLKs) pertenecen a la familia de enzimas proteolíticas de las proteasas de serina. La KLK pancreática/renal humana codifica para la enzima KLK1, que está implicada en el procesamiento postraslacional de precursores de polipéptidos. Actualmente se desconoce la función de los otros miembros de la familia del gen de la KLK, pero la evidencia sugiere que muchas KLK están implicadas en la carcinogénesis. La familia del gen de la KLK humana está formada por 15 proteasas de serina. Los genes de la KLK humana se agrupan en el cromosoma 19q13. A diferencia de otras calicreínas, las proteasas codificadas en KLK4-15 están menos relacionadas y no contienen un bucle de KLK convencional. Existen grupos de genes que se expresan en niveles elevados en la próstata (KLK2-4, KLK15) o el páncreas (KLK6-13). La KLK2 también se conoce como calicreína glandular 2, calicreína tisular o HGK-1; y la KLK3 también se conoce como antígeno prostático específico (PSA). Tanto la KLK2 como la KLK3 tienen aplicaciones importantes en el diagnóstico del cáncer de próstata y el cáncer de mama. KLK4, KLK5, KLK9, KLK13, KLK12 y KLK14 se conocían anteriormente como KLK-L1, KLK-L2, KLK-L3, KLK-L4, KLK-L5 y KLK-L6, respectivamente. Muchas de las KLKs están reguladas por hormonas esteroides y algunas de ellas, específicamente la KLK3, la KLK6 y la KLK10, se sabe que se regulan a la baja en el cáncer de mama y otros cánceres.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso O43240
Intervalo del ensayo 2,46-600 ng/ml
Sensibilidad del ensayo 2 ng
Intervalo de calibración De 2 ng/ml a 600 ng/ml
ensayo ELISA sandwich de fase sólida
Conjugado Biotina
Tipo de producto Kit de ELISA
Familia de proteínas Estructura celular y proteínas de orgánulos
Tipo de muestra Plasma, Sobrenadante, Suero
Especificidad Este par de anticuerpos ELISA detecta KLK10 humano. Otras especies no determinadas.
Suficiente para 96 ensayos
Especies diana Humano
Para utilizar con (aplicación) ELISA, ensayos de proteínas, biología de proteínas, biología del cáncer, inmunología, neurociencia, neurología, detección de proteínas, análisis de proteínas
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) 5655
Símbolo de gen NES1,PRSSL1
CV interensayo < 12 %
CV intraensayo < 10 %
Contenido del kit Placa de 96 pocillos recubiertos previamente, Estándar, Concentrado de diluyente de ensayo, Anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, Tampón de lavado, Cromógeno, Solución de parada, Cubiertas adhesivas para placas
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 96 pruebas
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Ciclo y proliferación celular
Volumen de muestra 20 μl de plasma; 20 μl de suero; 100 μl de sobrenadante
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Sinónimo NES1, PRSSL1
Objetivo Humano
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h 45 min