missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Kallikrein 1 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 17299293 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
17299293 100 μL 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17299293

Marca: Invitrogen™ PA5116798

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Positive Samples: SW480, K-562 Immunogen sequence: IVGGWECEQH SQPWQAALYH FSTFQCGGIL VHRQWVLTAA HCISDNYQLW LGRHNLFDDE NTAQFVHVSE SFPHPGFNMS LLENHTRQAD EDYSHDLMLL RLTEPADTIT DAVKVVELPT EEPEVGSTCL ASGWGSIEPE NFSFPDDLQC VDLKILPNDE CKKAHVQKVT DFMLCVGHLE GGKDTCVGDS GGPLMCDGVL QGVTSWGYVP CGTPNKPSVA VRVLSYVKWI EDTIAENS.

Kallikreins are a subgroup of serine proteases having diverse physiological functions. Growing evidence suggests that many kallikreins are implicated in carcinogenesis and some have potential as novel cancer and other disease biomarkers. This gene is one of the fifteen kallikrein subfamily members located in a cluster on chromosome 19. This protein is functionally conserved in its capacity to release the vasoactive peptide, Lys-bradykinin, from low molecular weight kininogen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Kallikrein 1
Aplicaciones ELISA, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 1.58 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
génica KLK1
N.º de referencia del gen P00756, P00758, P06870, P15947, P36373
Alias de gen 0610007D04Rik; 7S nerve growth factor gamma chain; 7S nerve growth factor gamma subunit; esterase B; Gamma-NGF; glandular kallikrein 1; glandular kallikrein K1; Glandular kallikrein K3; glandular kallikrein-7, submandibular/renal; hK1; Kal; KALA; KAL-B; kallikrein 1; Kallikrein 1 renal/pancreas/salivary; kallikrein 1, renal/pancreas/salivary; kallikrein 1-like peptidase; kallikrein 1-related peptidase b3; kallikrein 1-related peptidase C7; kallikrein 5; kallikrein 6; kallikrein 7; kallikrein renal/pancreas/salivary; kallikrein serine protease 1; kallikrein-1; Kallikrein-related protein K1; kidney/pancreas/salivary gland kallikrein; Klk1; Klk-1; Klk1b3; Klk1b6; Klk1c1; Klk1c7; Klk1l; Klk3; Klk-3; Klk5; Klk6; Klk-6; Klk7; Klk-7; KLKR; mGk-3; mGK-6; Nerve growth factor gamma chain; Nerve growth factor gamma chain 1; Nerve growth factor gamma chain 2; nerve growth factor gamma polypeptide; nerve growth factor, gamma; Ngfg; Pancreatic kallikrein; proteinase A; PS kallikrein; RATKALA; Renal kallikrein; RGK-1; RGK-7; rK-1; RSKG-7; Tissue kallikrein; tissue kallikrein-3; Tissue kallikrein-6; True kallikrein; True tissue kallikrein
Símbolos de los genes KLK1, Klk1b3
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 25-262 of human KLK1 (NP_0022481).
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 16612, 18050, 24523, 24594, 3816
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.