Learn More
Robin™ Agitador sin gradillas de Kahn
Código de producto. 11999607
Change view
Click to view available options
Intervalo de velocidad:
275 rpm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Intervalo de velocidad unitSize
11999607 275 rpm cada uno
1 options
Código de producto. 11999607
Marca: Robin™ PA131
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Los agitadores sin gradilla de Kahn son ideales para mezclar o agitar sustancias en un tubo en movimiento de avance y retroceso. El agitador, que se utiliza con tres gradillas y la cubierta opcional de plexiglás, admite tubos de hemólisis o tubos BK.
  • Agitador de avance y retroceso
  • Muy silencioso
  • Admite 90 tubos de hemólisis (3 gradillas 49045) o 16 tubos BK (2 gradillas 49046)
  • Cubierta opcional de plexiglás a prueba de polvo (se vende por separado)
  • Temporizador de 1 a 60 minutos con posición de conexión continua activada
  • Accesorios obligatorios: 3 gradillas y cubierta de plexiglás
Especificaciones
Capacidad portante (métrico) 6,5 kg
Intervalo de velocidad 275 rpm
Requisitos eléctricos 230 V, 50 Hz, 25 W
Tensión 230 V
Vataje 25 W
Tipo de producto Agitador Kahn
Frecuencia 50 Hz
Fondo (métrico) 260 mm
Altura (métrico) 190 mm
Longitud (métrico) 360 mm
Intervalo del temporizador De 1 a 60 min