Learn More
Robin™ Agitador completo Kahn
Código de producto. p-8012549
Change view
Click to view available options
Intervalo de velocidad:
100 rpm/min
180 rpm
De 40 a 120 rpm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Intervalo de velocidad unitSize
11959607 100 rpm/min cada uno
11959617 180 rpm cada uno
11919607 De 40 a 120 rpm cada uno
3 options
Código de producto. 11959607
Marca: Robin™ PB007
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Agitador versátil para mezclar o agitar ingredientes y soluciones en matraces, frascos, vasos de precipitados y gradillas Kahn. Los agitadores completos Kahn Robin™ están disponibles en diferentes intervalos de velocidad de agitación.
  • Mezcla o agita ingredientes y soluciones en una variedad de recipientes, incluidos, entre otros, los siguientes:
    • Matraces
    • Frascos
    • Vasos de precipitados
    • Gradillas Kahn
Especificaciones
Capacidad portante (métrico) 6,5 kg
Intervalo de velocidad 100 rpm/min
Requisitos eléctricos 230 V, 50 Hz, 25 W
Vataje 25 W
Tipo de producto Agitador completo Kahn
Frecuencia 50 Hz
Fondo (métrico) 250 mm
Dimensiones interiores (F x An x Al) 250 x 360 x 130 mm
Altura (métrico) 130 mm
Anchura (métrico) 360 mm
Intervalo del temporizador 15 min