Learn More
Robin™ Agitador completo Kahn
Click to view available options
Intervalo de velocidad:
100 rpm/min
180 rpm
De 40 a 120 rpm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Mezcla o agita ingredientes y soluciones en una variedad de recipientes, incluidos, entre otros, los siguientes:
- Matraces
- Frascos
- Vasos de precipitados
- Gradillas Kahn
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad portante (métrico) | 6,5 kg |
| Intervalo de velocidad | 100 rpm/min |
| Requisitos eléctricos | 230 V, 50 Hz, 25 W |
| Vataje | 25 W |
| Tipo de producto | Agitador completo Kahn |
| Frecuencia | 50 Hz |
| Fondo (métrico) | 250 mm |
| Dimensiones interiores (F x An x Al) | 250 x 360 x 130 mm |
| Altura (métrico) | 130 mm |
| Anchura (métrico) | 360 mm |
| Mostrar más |