Learn More
Kaempferol, MedChemExpress
Código de producto. 16442247
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
200 miligramos
50 miligramos
500 miligramos
16442247 50 mg 50 miligramos
16496496 100 mg 100 miligramos
16451736 500 mg 500 miligramos
16411136 200 mg 200 miligramos
4 options
Código de producto. 16442247
Marca: Medchem Express HY1459050mg
MedChemExpress Kaempferol (Kempferol), a flavonoid found in many edible plants, inhibits estrogen receptor α expression in breast cancer cells and induces apoptosis in glioblastoma cells and lung cancer cells by activation of MEK-MAPK. Kaempferol can be uesd for the research of breast cancer.
Kaempferol (Kempferol), a flavonoid found in many edible plants, inhibits estrogen receptor α expression in breast cancer cells and induces apoptosis in glioblastoma cells and lung cancer cells by activation of MEK-MAPK. Kaempferol can be uesd for the research of breast cancer.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Kaempferol
CAS 520-18-3
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C15H10O6
Cantidad 50 mg
Sinónimo Kempferol Robigenin
Información de solubilidad DMSO : ≥ 32 mg/mL (111.79 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic;warming;heat to 60°C) (insoluble)
SMILES OC1=C2C(OC(C3=CC=C(O)C=C3)=C(O)C2=O)=CC(O)=C1
Peso molecular (g/mol) 286.24
Formula Weight (peso de la fórmula) 286.24
Porcentaje de pureza 99.36%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease