Learn More
Kaempferol, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7041820
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15433159 10 mg 10 miligramos
15443159 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15433159 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J60373.MA
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
El kaempferol se utiliza como un inhibidor de la ácido graso sintasa, la actividad de la Cox-1 y la Topo I. También induce apoptosis mediada por caspasa-9 en una variedad de líneas celulares de cáncer mediante la regulación descendente de la expresión de la quinasa 1 tipo polo (PLK1). Muestra actividad antioxidante y atenúa la reabsorción ósea osteoclástica in vitro. También bloquea la fosforilación de histona H3 en la Ser10 inducida por EGF en células JB6 C141 epidérmicas de ratones.
Solubilidad
Soluble en DMSO o etanol a 100 mM.
Notas
Almacenar en lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Sensible a la luz. Mantener alejado de los agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 520-18-3
Fórmula molecular C15H10O6
Peso molecular (g/mol) 286.24
Número MDL MFCD00016938
Clave InChI IYRMWMYZSQPJKC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo kaempferol, kaempherol, kempferol, populnetin, rhamnolutein, robigenin, trifolitin, pelargidenolon, rhamnolutin, swartziol
PubChem CID 5280863
ChEBI CHEBI:28499
SMILES OC1=CC=C(C=C1)C1=C(O)C(=O)C2=C(O)C=C(O)C=C2O1
Specifications
Nombre del producto químico o material Kaempferol
Punto de fusión 276°C to 278°C
Color Yellow
Cantidad 10 mg
Beilstein 304401
Índice Merck 14,5274
Información de solubilidad Soluble in DMSO or ethanol to 100mM
Nombre IUPAC 3,5,7-trihydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-4H-chromen-4-one
Formula Weight (peso de la fórmula) 286.24
Porcentaje de pureza ≥98%
Forma física Powder