Learn More
Hanna Instruments™ Sonda de termopar K
Código de producto. 10488831
Change view
Click to view available options
Para utilizar con (aplicación):
Para líquidos/uso general
Para sólidos, placas, hornos y moldes
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Para utilizar con (aplicación) unitSize
10488831 Para líquidos/uso general cada uno
10581582 Para sólidos, placas, hornos y moldes cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10488831 Proveedor Hanna Instruments™ N.º de proveedor HI9851715
Especificaciones
Descripción Sonda de termopar K
Para utilizar con (aplicación) Para líquidos/uso general
Para utilizar con (equipo) Comprobador de temperatura
Intervalo de temperatura (métrico) De -40 °C a +550 °C
Longitud (métrico) 170 mm